Learn More
Phosphorpulver, 98.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
4 x 500 g
Packungsgröße:
2000 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 7723-14-0 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 500 g |
Reinheit (%) | 98.9% |