Learn More
uvex Phynomic XG Sicherheitshandschuhe mit Xtra Grip Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
Die Handschuhe der Serie Uvex™ Phynomic eignen sich ideal für Arbeiten, bei denen ein hohes Maß an Gefühl erforderlich ist.Diese Sicherheitshandschuhe verhalten sich wie eine zweite Haut und sind besonders leicht und flexibel, ohne dass die Hände sofort verschwitzt sind.Die Xtra Grip Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung verbessert die Griffigkeit unter öligen Bedingungen.
Marke: uvex 6007012
55.62 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "27321" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die leichten und flexiblen Sicherheitshandschuhe sind wie eine zweite Haut für ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl
- Die innovative Xtra Grip Aqua-Polymer-Schaumstoffbeschichtung bietet erstklassige Griffigkeit bei Öl
- Aus atmungsaktiven Materialien zur Minimierung der Schweißbildung
- Die robuste Beschichtung bietet mechanische Abriebfestigkeit
- Verbesserte Griffigkeit in feuchten, nassen oder öligen Bereichen
- Die 3D-Ergo Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
- Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
- Hautverträglichkeit bestätigt durch das proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Spezifikation
OEKO-TEX™ Standard 100 | |
Industriell | |
Schwarz, Grau | |
Ambidextrous | |
Polyamid, Elastan | |
12 | |
4121X | |
Unisex | |
Phynomic XG |
Seamless Knit | |
Aquapolymerschaum | |
Smooth | |
Yes | |
Mechanical Protection Gloves | |
Full-hand Mitt | |
Montage, Wartung und Präzisionsarbeiten | |
Strick | |
15 |