Learn More
Pinacolboran, 97 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10571774
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25015-63-8
Summenformel C6H13BO2
Molekulargewicht (g/mol) 127.98
MDL-Nummer MFCD00674030
InChI-Schlüssel UCFSYHMCKWNKAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pinacolborane, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane, pinb-te, pubchem12688, acmc-209ggf, pinacolborane 5g, ksc489k6t, ucfsyhmckwnkah-uhfffaoysa-n
PubChem CID 6364989
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2$l^{2}-Dioxaborolan
SMILES CC1(C)OBOC1(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pinacolborane
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8820g/mL
Siedepunkt 42.0°C to 43.0°C (50.0 mmHg)
Flammpunkt 5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.3940 to 1.3980
Menge 100 g
Relative Dichte 0.882
Stabilisator 0.6 to 1.4% triethylamine
Formelmasse 127.98
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit