Learn More
Ohaus™ Pioneer™ PX 523/E Präzisionswaage
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
:
Fassungsvermögen: 5200 g
Beschreibung
- Konkurrenzfähige Leistung zu einem günstigen Preis – Die PX bietet zu einem günstigen Preis hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für wichtige Wägeanwendungen in Labor-, Industrie- und Bildungseinrichtungen.
- Solide Konstruktion für den langfristigen Einsatz – Ein unteres Gehäuse aus Gussmetall, eine Unterschale sowie eine Wägeschale aus Edelstahl machen die PX zu einem robusten Gerät, dass für den vielseitigen, langfristigen Einsatz dient.
- Entwickelt für eine einfache, intelligente Bedienung – Die PX verfügt über ein zweizeiliges Display für zusätzliche Informationen oder Anleitungen, eine statische Entnahmeleiste für eine praktische Erdung (Modelle mit Windschutz) sowie USB- und RS232-Konnektivität für eine einfache Kommunikation.
Spezifikation
Spezifikation
Kalibrierung | Nicht anwendbar |
Zertifizierung/Konformität | CE |
Anschlusstyp | RS232 UND USB |
Beschreibung | Electronic Balance, PX523/E |
Fassungsvermögen | 520 g |
Displaytyp | Hintergrundbeleuchtetes LCD |
Lesbarkeit | 0,001000 g |
Sprachen | Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch (MX) |
Linearität | 0,002000 g |
Material | ABS-Kunststoff, Metallguss, Edelstahl, Glas |