Learn More
Piperidin, ≥99.5 %, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120673
Click to view available options
Menge:
200 ml
450 ml
Packungsgröße:
200 Milliliter
450 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Chemische Identifikatoren
CAS 110-89-4
Summenformel C5H11N
Molekulargewicht (g/mol) 85.15
MDL-Nummer MFCD00005979
InChI-Schlüssel NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hexahydropyridin, Azacyclohexan, Cyclopentimin, Hexazan, Pentamethylenimin, Perhydropyridin, Pentamethylenamin, pentamethylenimine, perhydropyridine, pentamethyleneamine
PubChem CID 8082
ChEBI CHEBI:18049
IUPAC-Name Piperidin
SMILES C1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperidin
Dichte 0.862 g/ml bei 20 °C
Flammpunkt 16 °C (60.8 °F)
Menge 200 ml
UN-Nummer UN2401
Beilstein 102438
Formelmasse 85.15 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %