Learn More
Piperidino(3-piperidinyl)methanon-Hydrochlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10366352
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 40576-21-4
Summenformel C11H20N2O
Molekulargewicht (g/mol) 196.294
MDL-Nummer MFCD01580193
InChI-Schlüssel OSZRYTYCKGZYLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-piperidin-3-ylcarbonyl piperidine, piperidin-1-yl piperidin-3-yl methanone, piperidino 3-piperidyl ketone, 1,3'-carbonyldi piperidine, ketone, piperidino 3-piperidyl, 3-piperidinocarbonyl piperidine, 1-piperidine-3-carbonyl piperidine, piperidine, 1-3-piperidyl carbonyl, 3-piperidine-1-carbonyl piperidine, piperidin-3-yl-piperidin-1-yl-methanone
PubChem CID 218422
IUPAC-Name Piperidin-1-yl(piperidin-3-yl)methanon
SMILES C1CCN(CC1)C(=O)C2CCCNC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperidino(3-piperidinyl)methanone hydrochloride
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 232.75
Reinheit (%) 90%