Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, 0.5 M Pufferlösung, pH 7.0
CAS: 5625-37-6 | C8H18N2O6S2 | 302.36 g/mol
71.86 € - 110.55 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 5625-37-6 |
---|---|
Summenformel | C8H18N2O6S2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 302.36 |
MDL-Nummer | MFCD00006159 |
InChI-Schlüssel | IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 79723 |
ChEBI | CHEBI:44933 |
IUPAC-Name | 2-[4-(2-sulfoethyl)Piperazin-1-yl]-Ethansulfonsäure |
SMILES | C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15495489
|
Thermo Scientific Chemicals
J63234.AE |
100 mL |
71.86 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15405499
|
Thermo Scientific Chemicals
J63234.AK |
250 mL |
110.55 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
PIPES, is used as a buffering agent in biochemistry. PIPES has pKa near the physiological pH which makes it useful in cell culture work. PIPES has been documented minimizing lipid loss when buffering glutaraldehyde histology in plant and animal tissues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenPIPES kommt als Pufferlösung in der Biochemie zum Einsatz. PIPES hat pKa in der Nähe des physiologischen pH-Wertes, was es für die Zellkulturarbeit nützlich macht. PIPES minimiert nachweislich den Lipidverlust beim Puffern der Glutaraldehydhistologie in Pflanzen- und Tiergewebe.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Chemische Identifikatoren
5625-37-6 | |
302.36 | |
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:44933 | |
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O |
C8H18N2O6S2 | |
MFCD00006159 | |
79723 | |
2-[4-(2-sulfoethyl)Piperazin-1-yl]-Ethansulfonsäure |
Spezifikation
PIPES buffer soln. | |
Farblos | |
7.0 | |
C8H18N2O6S2 | |
Soluble in water. | |
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O | |
302.36 | |
CHEBI:44933 |
5625-37-6 | |
0,5 mM Pufferlösung | |
Flüssigkeit | |
MFCD00006159 | |
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N | |
2-[4-(2-sulfoethyl)Piperazin-1-yl]-Ethansulfonsäure | |
79723 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Kühl lagern