Learn More
PKC Alpha Mouse anti-Human, CoraLite 594, Clone: 1D11F4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech CL594-66421-100UL
Artikelnummer. 16801036
  • 450.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The PKC Alpha antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PKC Alpha. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PKC Alpha antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™594.
Spezifikation
Spezifikation
PKC Alpha
Monoclonal
CoraLite 594
100 μL
5578
IgG1
Immunofluorescence
1D11F4
Mouse
Primary
Human, Rat, Mouse