Learn More
Platin(II)-chlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10318050
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 10025-65-7 | Cl2Pt | 265.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-65-7
Summenformel Cl2Pt
Molekulargewicht (g/mol) 265.98
MDL-Nummer MFCD00011181
InChI-Schlüssel CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Synonym Platinous chloride
IUPAC-Name platinum(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pt++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum(II) chloride
Schmelzpunkt 581.0°C
Farbe Braun bis grau-grün
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Strukturformel PtCl2
Fieser 02,272
Merck Index 15,7643
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid, insoluble in alcohol and ether
Formelmasse 266
Reinheit (%) 73% (Pt)
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 6.05
Dichte 6.0500g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Platinum(II) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.