Learn More
Platin(II)-iodid, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Pt 43.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7790-39-8 | I2Pt | 448.89 g/mol
64.92 € - 595.97 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-39-8
Summenformel I2Pt
Molekulargewicht (g/mol) 448.89
MDL-Nummer MFCD00011183
InChI-Schlüssel ZXDJCKVQKCNWEI-UHFFFAOYSA-L
Synonym platinum ii iodide, platinum iodide pti2, platinum ii iodide, premion, platinum ii iodide,premion metalsbasis ,ptmin
IUPAC-Name platinum(2+) diiodide
SMILES [I-].[I-].[Pt++]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11356548
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012170.01
0.25 g
64.92 €
0.25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11366548
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012170.03
1 g
160.80 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11376548
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012170.06
5 g
595.97 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Platinum(II) iodide is used in pharmaceuticals and medical applications. It is also used to form cis and trans complexes with propan-1-amine. It is utilized in the catalytic hydration reaction of alkynes such as 2-hexyne, 4-methyl-2-pentyne, and 4,4dimethyl-2- pentyne . It is also used in the preparation of diiodo(2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline)platinum(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7790-39-8
448.89
ZXDJCKVQKCNWEI-UHFFFAOYSA-L
platinum(2+) diiodide
I2Pt
MFCD00011183
platinum ii iodide, platinum iodide pti2, platinum ii iodide, premion, platinum ii iodide,premion metalsbasis ,ptmin
[I-].[I-].[Pt++]
Spezifikation
Platinum(II) iodide
7790-39-8
(Metallbasis)
MFCD00011183
Insoluble in water,alkali iodides.
[I-].[I-].[Pt++]
448.89
99.99%
Pt 43.0% min.
325°C (decomposition)
Pulver
I2Pt
platinum ii iodide, platinum iodide pti2, platinum ii iodide, premion, platinum ii iodide,premion metalsbasis ,ptmin
ZXDJCKVQKCNWEI-UHFFFAOYSA-L
platinum(2+) diiodide
448.9
Premion™
Geruchsneutral
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H317-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 232-204-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen