Learn More
Platin-Iridium-Folie, 0.025 mm (0.001 in.) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Platinum Iridium foil |
Namenshinweis | 0.025mm (0.001 in.) thick |
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Pt:Ir; 80:20 wt% |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
MDL-Nummer | MFCD02091683 |
Menge | 25 x 25 mm |
Reinheit (%) | 99.9% |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈0.34g/25x25mm |
Form | Folie |