Learn More
Platindraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) im Durchmesser, hart, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326767
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
250 cm
Form: Ca. 0.44 g/10 cm, Härte: wie gezogen
Fabrication of metal microelectrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings. Inoculating needles and leadwires for implants. Electrode material for gel boxes/electrophoresis chambers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-6-6
Summenformel Pt:Ir; 90:10 wt%
MDL-Nummer MFCD02091683
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Farbe Weiß
Namenshinweis Hard
Aussehen Silvery white wire
Menge 50 cm
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.