Learn More
Platin(IV)-chlorid, 99.9 % (Metallbasis), Pt 57 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13454-96-1 | Cl4Pt | 336.88 g/mol
181.91 € - 687.42 €
Chemische Identifikatoren
CAS 13454-96-1
Summenformel Cl4Pt
Molekulargewicht (g/mol) 336.88
MDL-Nummer MFCD00011182
InChI-Schlüssel FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Synonym platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4
PubChem CID 26031
IUPAC-Name Tetrachlorplatin
SMILES Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11331688
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011045.03
1 g
181.91 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11321688
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011045.06
5 g
687.42 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Platinum(IV) chloride is used as a catalyst and analytical reagent. Further, it is used in the production of semiconductor epitaxy and in electroplating process. It is involved in the preparation of platinum(II) chloride .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
13454-96-1
336.88
FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
26031
Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
Cl4Pt
MFCD00011182
platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4
Tetrachlorplatin
Spezifikation
Platinum(IV) chloride
Pt 57% min.
Rot bis braun
99.9% (metals basis)
MFCD00011182
Soluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol and insoluble in ether.
Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
336.88
336.9
4.303
370°C (decomposition)
13454-96-1
Kristallin
Cl4Pt
platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4
FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Tetrachlorplatin
26031
Hygroskopisch
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P270-P272-P280-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
Gehäuse H301-H314-H317-H334
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 236-645-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TP2275500
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern