Learn More
Platin(IV)-iodid, 99.95 % (Metallbasis), Pt 27.3 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Click to view available options
Menge:
0.25 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Platinum(IV) iodide |
Farbe | Schwarz |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 0.25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.95% (metals basis) |
Formelmasse | 702.7 |
Aussehen | Black powder |