Learn More
Platin(IV)-iodid, 99.95 % (Metallbasis), Pt 27.3 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Artikelnummer. 11313998
Click to view available options
Menge:
0.25 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-46-7
Summenformel I4Pt
MDL-Nummer MFCD00016292
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum(IV) iodide
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 0.25 g
Prozentgehaltsbereich 99.95% (metals basis)
Formelmasse 702.7
Aussehen Black powder