Learn More
Platin(IV)-oxid, wasserfrei, Premion™, 99.95 % (Metallbasis), Pt 84.4 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-15-4 | O2Pt | 227.08 g/mol
87.80 € - 1015.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-15-4
Summenformel O2Pt
Molekulargewicht (g/mol) 227.08
MDL-Nummer MFCD00011184
InChI-Schlüssel YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dioxoplatinum
SMILES O=[Pt]=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11343998
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040402.01
0.25 g
87.80 €
0.25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11363998
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040402.03
1 g
256.00 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11353998
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040402.06
5 g
1015.00 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Platinum(IV) oxide is used as catalyst for hydrogenation reactions. It is applied in the hydrogenation of alkenes to alkanes, nitro compounds to amines and ketones to alcohols. It is also involved in the hydrogenolysis of cyclopropyl group in to an isopropyl group and in selective oxidation of primary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1314-15-4
227.08
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
O=[Pt]=O
O2Pt
MFCD00011184
dioxoplatinum
Spezifikation
Platinum(IV) oxide
Anhydrous
Braun
(Metallbasis)
PtO2
UN1479
Soluble in caustic potash solution. Insoluble in water,acid,aquaregia.
O=[Pt]=O
227.08
99.95%
Pt 84.4% min.
10.2 g/mL
450°C
1314-15-4
Pulver
O2Pt
MFCD00011184
14,7527
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
dioxoplatinum
227.09
Premion™
Geruchsneutral
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-satz
H272
Kann Brand verstärken;
Oxidationsmittel.
P210-P220-P221-P280-P283-P306+P360-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
Gehäuse H271
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:5,1; Verpackungsgruppe:I
missing translation for 'einecsNumber' : 215-223-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TP2506020
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen