Learn More
Platin-Rhodium-Palladium-Gaze, 80 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.076 mm (0.003 Zoll), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048963
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum Rhodium Palladium gauze
Namenshinweis Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Pt:Rh:Pd; 90:5:5 wt%
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD00011179
Menge 25 x 25 mm
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 99.9%
Netzgröße 80 Mesh
Gewicht ≈0.39g/25x25mm