Learn More
Platindraht, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407702
Click to view available options
Menge:
1 m
5 m
Packungsgröße:
1 Meter
5 Meter
Zusammensetzung: 195.08; Form: ca. 1.09 g/m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Farbe Weiß
Aussehen Silvery white wire
Dichte 21.45g/cm3 at 20°C
Menge 1 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser
Güte ISA-Normale, Typ R oder S