Learn More
Tenak™ Polycarbonate Boxes for Cryogenic Storage, 50 mm Box
Box with a forward-sloped base, high-contrast, and imprinted indexing on the transparent lid to ensure quick visual orientation.
74.65 € - 79.65 €
Spezifikation
Material | Polycarbonat |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kryolagerung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Flüssigstickstoff-Tiefkühlgeräte |
Temperaturfestigkeit (metrisch) | −196 bis 121°C |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15260584
|
Tenak™
TE22400 |
Zellen (25) |
74.65 €
8 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15270584
|
Tenak™
TE22405 |
Küvetten (81) |
79.65 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- For use in liquid nitrogen freezers
- Include vent and drain hole
- Stackable
- Autoclavable
Spezifikation
Polycarbonat | |
Kryolagerung | |
Flüssigstickstoff-Tiefkühlgeräte | |
−196 bis 121°C |