Learn More
Macherey-Nagel™ TLC Mikro-Set F 1 __UN 3316 Chemie-Testsatz 9 II 0,450 L ADR/GGVSEB M11 (E)
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4 x 8 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Micro-Set F1 is the advanced set 1 for science education. It contains all chemicals required for the separation of - Amino acids.
Spezifikation
Spezifikation
Material | Polyesterplatten Polygramm SIL G, CEL 300 |
Menge | Je 1 |
Typ | TLC Micro-Set F1 |
Enthält | 1 manual; 50 glass capillaries 1 μL; 50 polyester sheets each of Polygram SIL G/UV254 and CEL 300, 4 x 8 cm; 100 mL each of n-butanol, ninhydrin spray reagent (in ethanol), acetone, 25 % ammonia solution, rubeanic acid spray reagent (in ethanol)*; 50 mL each of 50 % acetic acid, 18 % hydrochloric acid*; 8 mL each of the amino acid test mixture (see above), arginine reference solution and tryptophan reference solution (each aq. soln.); 8 mL each of the heavy metal cation test mixture (see above), Mn(II) reference solution and Cu(II) reference solution (each aq. soln.) |
Abmessungen (L x B) | 4 x 8 cm |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: acetic acid, acetone, ammonia solution,manganese(II) sulphate monohydrate, copper(II) sulphate pent