Learn More
Macherey-Nagel™ TLC Mikro-Set F 2 __UN 3316 Chemie-Testsatz 9 II 0,458 L ADR/GGVSEB M11 (E)
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4 x 8 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
TLC Micro-Set F2 is the advanced set 2 for science education. It contains all chemicals required for the analysis of - Edible fats and fats and cholesterol in blood. For the separations with Micro-Set F2, the materials of TLC Micro-Set M is prerequisite.
Spezifikation
Spezifikation
Material | Polyesterblätter Polygramm SIL G |
Menge | Je 1 |
Typ | TLC Micro-Set F2 |
Fluoreszierender Indikator | UV254 |
Enthält | 1 manual; 50 glass capillaries 1 μL;50 polyester sheets Polygram SIL G/UV254, 4 x 8 cm; 5 disposable pipettes 25 μL; 5 sample vials N 11, 1.5 mL, with PE caps and seals; 3 sample vials 30 mL (for butter, margarine and edible oil); 100 mL each of cyclohexane and molybdatophosphoric acid spray reagent (in ethanol)*; 2 x 50 mL acetone with calibrated pipette (1 x enclosed)*; 25 mL butan-2-one (ethyl methyl ketone)*;8 mL cholesterol reference solution (in acetone)* |
Abmessungen (L x B) | 4 x 8 cm |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- TLC Micro Set F 2
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: cyclohexane, acetone, ethyl methyl ketone, ethanol, molybdatophosphoric acid