Learn More
Masterflex™ Winkelanschlussstück aus Polyethylen, Stecknippel
Erstellen Sie 90 °-Biegungen in flexiblen Schläuchen im Labor ohne Knicke oder den Einsatz von Werkzeugen.
26.10 € - 29.60 €
Spezifikation
Material | Polyethylen |
---|---|
Verpackungsmenge | 10/Packung |
Sterilisationsmethode | Ethylenoxid |
Form | Rechtwinklig |
Produkttyp | Schlauchtülle |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11705569
|
Masterflex™
30622-80 |
1/2 in. Schlauch-Innendurchm. |
26.50 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11785559
|
Masterflex™
30622-76 |
1/4 in. Schlauch-Innendurchm. |
26.10 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11795559
|
Masterflex™
30622-78 |
3/8 in. Schlauch-Innendurchm. |
26.50 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11715569
|
Masterflex™
30622-65 |
5/8 in. Schlauch-Innendurchm. |
29.60 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Durch Aufstecken der flexiblen Schläuchen oder des Schlauchs auf der Tülle wird eine sichere Abdichtung hergestellt, die normalerweise Drücken von bis zu 30 psi (2 bar) widersteht
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Hergestellt aus 100 % reinen Rohstoffen
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Spezifikation
Polyethylen | |
Ethylenoxid | |
Schlauchtülle |
10/Packung | |
Rechtwinklig |