Learn More
Gravis Polyethylen-Schnappdeckel
Gewährleisten einen sicheren Verschluss von Probenflaschen aus Glas. Gravis Schnappdeckel aus Polyethylen sind in unterschiedlichen Verschlussgrößen erhältlich.
7.65 € - 23.40 €
Spezifikation
Material | Polyethylen |
---|---|
Produkttyp | Schnappverschluss |
Verschlusstyp | Snap |
Produktcode | Marke | Gewindegröße (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11773873
|
Gravis
Q22202S100 |
22 mm |
7.65 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11763883
|
Gravis
Q30202S100 |
30 mm |
9.50 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11773883
|
Gravis
Q40212 |
40 mm |
23.40 €
86 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Langlebig
- Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
Spezifikation
Polyethylen | |
Schnappverschluss | |
Snap |