Learn More
Polyethylenimin, ∽ M.N. 60,000, 50 Gew.%, wässrige Lösung, verzweigt, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Polyethyleneimine |
Namenshinweis | 50 wt. % Aqueous Solution, Average M.W. 50-60000 |
Physikalische Form | Viskose Flüssigkeit |
Siedepunkt | 100.0°C |
Strukturformel | (-CH2CH2NH-)x-(CH2CH2N(CH2CH2NH2)-)y |
Dichte | 1.0700g/mL |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. |
Menge | 250 g |
Flammpunkt | >110°C |
Reinheit (%) | 48 to 52% (solids) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Polyethyleneimine, 50 wt% aqueous solution, approx. M.N. 60,000
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.