Learn More
Polyethylenimin, ∽ M.N. 60,000, 50 Gew.%, wässrige Lösung, verzweigt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10592354
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 9002-98-6 | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | 43.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-98-6, 7732-18-5
Summenformel ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molekulargewicht (g/mol) 43.07
MDL-Nummer MFCD00084427
InChI-Schlüssel NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC-Name Aziridin
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethyleneimine
Namenshinweis 50 wt. % Aqueous Solution, Average M.W. 50-60000
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Siedepunkt 100.0°C
Strukturformel (-CH2CH2NH-)x-(CH2CH2N(CH2CH2NH2)-)y
Dichte 1.0700g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Menge 1 kg
Flammpunkt >110°C
Reinheit (%) 48 to 52% (solids)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.07
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Polyethyleneimine, 50 wt% aqueous solution, approx. M.N. 60,000
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.