Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60-20 C18
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Partikelgröße | 15 bis 25 μm |
Porengröße | 60 Å |
Stationäre Phase | POLYGOPREP 60 bis 20 |
Verfahren | Flüssigkeitschromatographie |
pH | 2 bis 8 |
Menge | 0,1 kg |
Sorbens | POLYGOPREP C18 |
Oberfläche (metrisch) | 350 m2/g |
Typ | POLYGOPREP |
Material | Silika |