Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60-50
Marke:  Macherey-Nagel™ 711260.1000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10401462
  • 200.00 € / 1000 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
40 bis 63 μm
POLYGOPREP 60 bis 50
2 bis 8
POLYGOPREP
POLYGOPREP
Flüssigchromatographie
60 Å
Flüssigkeitschromatographie
1 kg
350 m2/g
Silika