Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram CEL 400-10 Glasplatten
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 50er-Packung |
Typ | Glasplatten |
Dicke (metrisch) | 0,1 mm |
Abmessungen (L x B) | 10 x 20 cm |