Learn More
Macherey-Nagel™ POLYGRAM-Fertigfolien IONEX-25 SA-Na Format: 20 x 20 cm (VE=25Stck.)
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
20 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 25er-Packung |
Typ | Polyester-Platte |
Dicke (metrisch) | 0,2 mm |
Abmessungen (L x B) | 20 x 20 cm |