Learn More
BrandTech™ Griffin Messbecher aus Polymethylpenten
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
150 ml
400 ml
600 ml
2000 ml
5000 ml
Beschreibung
- Leicht lesbar
- Gedruckte rote Skala; nicht erhaben
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 5.19 Zoll |
Außendurchmesser (metrisch) | 13.2 cm |
Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
Material | PMP (Polymethylpenten) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für glasartige Klarheit |
Höhe (angloamerikanisch) | 7.36 Zoll |
Höhe (metrisch) | 18.7 cm |
Schritten | 200 ml |
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 302 °F |