Learn More
KleenGuard™ A10-Overalls aus Polypropylen
Einfacher CE-Schutz (minimales Risiko) für den Anwender bei leichten Arbeiten mit grundlegender Kontaminationskontrolle. Die Kimberly-Clark™ KLEENGUARD™ A10 Overalls mit Haube für leichte Arbeiten sind aus Spinnvlies-Polypropylen gefertigt.
Spezifikation
Produkttyp A10 Overalls
Material Polypropylene
Farbe Blue
Einwegprodukt Limited-use
Sterilität Non-sterile
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Silikonfrei und einzeln verpackt
  • Reduzierte Wärmebelastung
  • Leicht zu schließender Schnappverschluss vorne
  • Dreifache Nähte zum Schutz vor Rissen
  • Bietet vollständige Bewegungsfreiheit mit komfortablem Body und elastischen Bündchen an Handgelenken, Knöcheln und Taille.
Spezifikation
Spezifikation
A10 Overalls
Blue
Non-sterile
General Maintenance, Contract Cleaning, Construction
Polypropylene
Limited-use
Yes
Regular