Learn More
Kimberly-Clark™ KleenGuard™
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Beschreibung
- Zugelassen als komplexe persönliche Schutzausrüstung (Kategorie III) zum Schutz gegen die durch das CEN spezifizierten Gefahrenstufen Typ 3, 4 & 5.
- Gut sichtbare gelbe Farbe für mehr Mitarbeitersicherheit.
- Ideal geeignet für Arbeiten mit wasserlöslichen Chemikalien, Sprühnebel und Staub in industriellen Reinigungs- und Wartungsbereichen mit geringem Druck.
- Einweg-Schutzkleidung zur Verbesserung von Sicherheit und Tragekomfort in Hochrisikobereichen – fungiert als sprüh- und flüssigkeitsabweisende Barriere gegen schädliche Chemikalienspritzer, Flüssigkeiten oder Staubpartikel.
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | A71 Overalls |
Größe | Mittel |
Material | Spunbond Polypropylene |
Farbe | Gelb |
Einwegprodukt | Reusable |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Flaschenhalstyp | Hooded |
Hood Type | Elastisch |