Learn More
Buerkle™ Kugelhähne aus PP für Fässer
Die Kugelventile aus PP für Fässer sind für Fässer mit Gewindeanschlüssen geeignet.
Marke:  Buerkle™ 0500-8001
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10094960
  • 86.05 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • Kugelventil
  • Hergestellt aus PP
  • Für Fässer mit Gewindeanschlüssen
  • Für Verfestigungsmittel geeignet
  • Max. 4 bar Druck bei 20 °C
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
25 mm
Gewindeanschlüsse
4 bar
Fässer
Gewinde, einblasende Seite 1 in., innen