Learn More
Buerkle™ Kugelhähne aus PP für Fässer
Die Kugelventile aus PP für Fässer sind für Fässer mit Gewindeanschlüssen geeignet.
62.05 € - 86.05 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Druck | 4 bar |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Fässer |
Enthält | Gewindeanschlüsse |
Produktcode | Marke | Connectors | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Connectors | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10687141
|
Buerkle™
0500-8002 |
Gewinde, einblasende Seite 1/2 in., innen |
62.05 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10196310
|
Buerkle™
0500-8003 |
Gewinde, einblasende Seite 3/4 in., innen |
70.85 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11991451
|
Buerkle™
0500-0134 |
Gewinde, einblasende Seite 3/4 in., außen |
78.15 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10094960
|
Buerkle™
0500-8001 |
Gewinde, einblasende Seite 1 in., innen |
86.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Kugelventil
- Hergestellt aus PP
- Für Fässer mit Gewindeanschlüssen
Spezifikation
Polypropylen | |
4 bar | |
Fässer | |
Gewindeanschlüsse |