Learn More
Masterflex™ X20 Y-CONNECTING UNION I/P 82 B/T 88 KYNAR (PVDF)
Ideales Y-Verbindungsstück für Anwendungen wie Pharmazeutika, Labor, Industrie/Produktion, Wasserproben und Lebensmittelverarbeitung. Cole-Parmer™ Y-Stecknippelverbinder aus Polypropylen
Marke:  Masterflex™ 06295-50
Artikelnummer. 12419590
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Autoklavierbar
  • Beständiges Polypropylen
  • Mit Stecktüllen für sicheren Halt
  • Durchsichtig
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Polypropylen
Passend für 12 mm I.D. Schläuche
47 mm
Y-Schlauchverbinder
9 mm
74 mm
20 Packung
Durchsichtig