Learn More
Brand™ Graduierte Becher mit Henkel, geprägte Skala
Artikelnummer. 15260354 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
5000 ml
Aus Polypropylen. BRAND™Messbecher mit Graduierung, Henkel und eingeprägter Skala gewährleisten sicheren Halt dank eines ergonomisch geformten Griffs. Der funktionelle Ausguss erleichtert die Vermeidung von verschütteten Flüssigkeiten. Die geprägte Skala löst sich beim Autoklavieren nicht ab. Autoklavierbar bei 121 °C.
  • Hergestellt aus Polypropylen.
  • Ergonomischer Griff für sicheren Halt.
  • Der funktionelle Ausguss erleichtert die Vermeidung von verschütteten Flüssigkeiten.
  • Die geprägte Skala löst sich beim Autoklavieren nicht ab.
  • Autoklavierbar bei 121 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 204 mm
Kapazität (metrisch) 5000 ml
Material PP (Polypropylen)
Höhe (metrisch) 270 mm
Schritten 100 mL
Menge 6/Packung
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität GMBH und Co. KG
Scale Geprägt