Learn More
Atlas Material Testing™ Polypropylen-Kartusche
N.V. - 3.23 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Typ | Kartusche |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11933769
![]() |
Atlas Material Testing™
RB5115209 |
10 μm |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||||
10179982
![]() |
Atlas Material Testing™
RB5115209 |
10 μm |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||||
11923769
![]() |
Atlas Material Testing™
RB5115208 |
5 μm |
3.23 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Spezifikation
Polypropylen | |
Je 1 | |
Kartusche |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts