Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ OH (Diol) SPE-Säule aus Polypropylen
214.00 € - 220.00 €
Spezifikation
Basismaterial | Silika |
---|---|
Kohlenstoffbeladung | 5,5% |
Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibiotika, Prostaglandine, Anwendungen |
Partikelgröße | 45 μm |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10565391
|
Macherey-Nagel™
730053 |
3 mL |
220.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10062921
|
Macherey-Nagel™
730051 |
1 mL | N/A | ||||||
Spezifikation
Silika | |
SPE (Festphasenextraktion) | |
45 μm | |
Nein |
5,5% | |
Antibiotika, Prostaglandine, Anwendungen | |
Säule für die Festphasenextraktion | |
60 μm |