Learn More
VITLAB™ Weithalsspülflaschen
Die aufgedruckten, beständigen Sicherheitssymbole gewährleisten optimale Sicherheit im Labor. Vitlab™ VITsafe™ Weithalsspülflaschen sind mit einem farbcodierten Belüftungsverschluss ausgestattet, der die visuelle Bestimmung der Medien erleichtert.
Marke: VITLAB™ 1352949
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus PE-LD (oder PP für Aceton und MEK), Sprühröhrchen aus PP
- Konform mit Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)
- Bedruckt mit:
- Materialbezeichnung auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
- Chemische Formel, CAS-Nr., Gefahrensymbol, Signalwort
- Risikosätze (R-Sätze), Sicherheitssätze (S-Sätze) und NFPA-Code
- Präziser Sprühstrahl und optimierter Rückfluss des Mediums durch die durchgängige und fein gezogene Spitze des Sprühröhrchens
- VENT-CAP Bauweise verhindert nahezu vollständig statischen Überdruck für minimales Auslaufen oder Tropfen
Spezifikation
500 ml | |
Rot | |
Ja | |
166 mm | |
Polypropylen | |
Belüftet |
LDPE | |
Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) | |
Weit | |
Toluol | |
76 mm |