Learn More
Masterflex™ Hygieneverbindungsstück aus Polypropylen, Stecknippel
Maintain sanitary conditions while quickly connecting to tubing.
162.00 € - 238.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Polypropylen |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -9 °C |
Verpackungsmenge | 1/Packung |
Max. Operating Temperature (Metric) | 82 °C |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Price | Quantity & Availability | |||||
11775808
|
Masterflex™
31805-31 |
Für 1 in.-Löffelklemmengröße x 1/4 in. Schlauch-ID |
238.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11726088
|
Masterflex™
31805-25 |
Passt für 3/4 in. Klemmengröße x 1/4 in. Schlauch-ID |
162.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11827533
|
Masterflex™
31805-26 |
Passt für 3/4 in. Klemmengröße x 3/8 in. Schlauch-ID |
191.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Allowing for easy assembly and disassembly of sanitary set-ups, these adapters are suitable for use connecting a Tri-Clamp™ fitting to flexible tubing with the hose barb adapter
- Though both materials may be autoclaved, PVDF tolerates high temperatures better than PP does and will perform more consistently after repeated autoclaving
- Clamps and gaskets required for a complete system are sold separately
Specifications
Autoklavierbar | |
-9 °C | |
82 °C |
Polypropylen | |
1/Packung | |
Adapter mit Stecktülle für Hygienebereiche |