Learn More
Biodesign™ Siebhalter aus Polypropylen
Zur Verwendung mit CellMicroSieves™
20.15 € - 115.00 €
Spezifikation
Menge | Je |
---|---|
Typ | Siebhalter |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Zellmicrosiebe |
Enthält | Einstellbarer Metallspanner |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12987477
|
Biodesign™
F6 |
152mm |
24.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12997477
|
Biodesign™
F8 |
203mm |
20.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12917487
|
Biodesign™
F101 |
76, 100, 152, 203, 254 mm |
115.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12907487
|
Biodesign™
F10 |
254mm |
22.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Im Gegensatz zu herkömmlichen Filtern sind CellMicroSieves™ eine präzise gewebte Matrix aus reinen Nylonfilamenten, die mit Poren von 5 μl bis 200 μl erhältlich sind. CellMicroSieves™ werden nicht nass und enthalten keine Farbstoffe, Reinigungsmittel oder extrahierbaren Substanzen. Extrem geringe Proteinaffinität bedeutet, dass Zellen und Proteine nicht an CellMicroSieves™ binden. Durch die spezifischen Filterporengrößen können sie im Labor für eine Vielzahl unterschiedlicher Zwecke verwendet werden.
Siebhalter-Zubehör aus Polypropylen (2 Stück) mit einstellbarem Metallspanner oder Filtereinheiten, erhältlich als Typ A aus Borosilikatglas mit Filterhalter aus Edelstahl und Aluminiumklemme oder Typ B mit der kompletten Filtereinheit aus Polysulfon mit Polypropylen-Filterhalter. Beide Filtereinheiten haben ein Fassungsvermögen von 300 ml und sind autoklavierbar und wiederverwendbar. Verwenden Sie Platten und Rollen mit Siebhaltern und Kreisen mit Filtereinheiten, um die Proben sicher zu verarbeiten.
- Ein reines Nylonprodukt, das biologisch inert, beständig gegen die meisten sauren oder basischen Bedingungen und viele Lösungsmittel ist
- Autoklavierbar und kann wiederholt gewaschen und wiederverwendet werden
- Für die schnelle Sammlung von Zellkulturen ohne Zentrifugation
- Isolierung spezifischer Zelltypen aus einer dissoziierten Gewebeprobe, wobei nur ein einzelner Zelltyp durchgelassen wird.
- Trennung von Zellen unterschiedlicher Größe aus einer Mischung von Zelltypen
- Konzentration und Isolierung von Zellen aus einem Bioreaktor
- Vorfilter verhindern ein Verstopfen des Hauptfilters
CellMicroSieves™ ermöglichen eine schnelle und dennoch schonende Isolierung von Zellen, Organellen und Zellschutt.
Spezifikation
Je | |
Polypropylen | |
Einstellbarer Metallspanner |
Siebhalter | |
Zellmicrosiebe |