Learn More
Fisherbrand™ Macro-Line Pipettenspitzen
Zur Verhinderung der Kontamination von Proben sowie zur Vermeidung von Probenverlusten. Fisherbrand™ Macro-Line Pipettenspitzen mit konischer Spitze und sicherer Passform ermöglichen präzises Pipettieren.
Marke:  Fisherbrand™ FI1-211-84-0
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10192742
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Optimierte Konusgeometrie für einen sicheren Sitz
  • Graduierungsmarkierungen an den Spitzen bei Standardvolumen
  • Konische Spitzenöffnung verhindert Tropfenbildung am Ende der Spitze.
  • Spitzen aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem Polypropylen
  • Sterile Packungen erhältlich (Beta-Bestrahlung)
Spezifikation
Spezifikation
1 to 5 mL
klar
126mm
Autoclave
Universal
No
Reines Polypropylen
Unsteril
Autoklavierbar
ISO-Norm 8655, EU-Richtlinie 98/79/EG, Code der zuständigen Behörde: DE/CA90, EN 552/ISO 11137 und DIN EN 556, EU-Richtlinie 2002/95/EG, ISO-Norm 14000 und ISO-Norm 14001, ISO-Norm 10993, DIN-Norm 12600
Bulk
Universelle Passform
Macro-Line