Learn More
TPP™ Petrischalen aus Polystyrol
Manufactured from crystal clear polystyrene to provide visual control of cells in stacked dishes using transmitted light. TPP™ Polystyrene Petri Dishes are designed with a gripping ring for easy handling and to prevent accidental dropping of dish bottom.
162.00 € - 199.00 €
Spezifikation
Farbe | Clear |
---|---|
Material | Polystyrol |
Form | Rund |
Sterilität | Steril |
Typ | Petrischale |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Kulturfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Kulturfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11361774
|
TPP™
93100 |
96 mm | 17 ml | 60 cm2 |
162.00 €
240 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11371774
|
TPP™
93150 |
146 mm | 42 ml | 147 cm2 |
199.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Manufactured from crystal clear polystyrene to provide visual control of cells in stacked dishes using transmitted light. TPP™ Polystyrene Petri Dishes are designed with a gripping ring for easy handling and to prevent accidental dropping of dish bottom.
- Surface treatment of the growth area optimally enhances proliferation of cells
- Serrations in the gripping ring render the dish grip secure
- Yellow marking area on side of the lid, frosted on side of the bottom
- Stacking ring on the lid and corresponding ridge on the base provide secure stacking
- Consistent growth conditions:
- Vents provide airflow between stacked dishes for consistent growth and prevention of condensation
- Cams on the inside of the dish lid function as spacer, limit condensation and enable a constant movement of air
- Numeric "clock" markings (12, 3, 6, 9) in the base of the dish divide it into quadrants for quick orientation
Spezifikation
Clear | |
Rund | |
Petrischale |
Polystyrol | |
Steril | |
21 mm |