Learn More
Contec™ Polywipe-C Wischtücher
Polywipe-C Wipes are made from a standardweight 100% knitted polyester that is knife cut to create a soft edge.
580.24 €
Spezifikation
Produkttyp | Wipe |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
Länge (metrisch) | 23 cm |
Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
Breite (metrisch) | 23 cm |
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16574970
|
Contec™
PC-99B/150 |
150/Bag, 10 Bags/Cs. |
580.24 €
1500 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Soft edge is ideal for use on surfaces which are vulnerable to scratching. The wipe is chemical resistant and exceptionally low in particles and extractable residue making it ideal for critical cleaning. The wipes are laundered and packed in an ISO Class 4 cleanroom.
Features & Benefits
- Recommended for ISO Class 5-8 environments
- Soft edge is ideal for use on surfaces which are vulnerable to scratching
- Low in both particles and extractables to reduce possibility of contamination
- Good sorbency makes it compatible with many solvents
- Abrasion and chemical resistant
Spezifikation
Wipe | |
23 cm | |
23 cm | |
Nicht autoklavierbar | |
23 x 23 cm (9 x 9 in.) | |
Unsteril |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester | |
Einmalgebrauch | |
1-lagig |