Learn More
Applied Biosystems™ POP-4™ Polymer for 3130/3130xl Genetic Analyzers
Das POP-4™ Polymer ist eine Trennmatrix für die DNA-Sequenzierung und Fragmentanalyse, z. B. die Mikrosatelliten- und SNP-Genotypisierungsanalyse mit dem Applied Biosystems 3130 Genanalysator und dem Applied Biosystems 3130XL Genanalysator.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fragmentanalyse (Denaturierung), Resequenzierung |
---|---|
Produktlinie | POP-4™ |
Beschreibung
- Anwenderfreundlich: Gebrauchsfertig – dies spart nicht nur Zeit, sondern erhält durch konsistente Formulierung auch die Reproduzierbarkeit.
- Robuste Formulierung: Entwickelt für Anwendungen zur Sequenzierungs- und Fragmentanalyse
- Wiederauffüllbar: Ermöglicht die mehrfache Verwendung von Kapillaren.
Bestellinformation
Jeweils
Spezifikation
Fragmentanalyse (Denaturierung), Resequenzierung | |
POP-4™ |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Bei 2 °C bis 8 °C lagern.
Nur für Forschungszwecke