Learn More
Kaliumantimonat-Trihydrat, > 94 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12208-13-8 | KSbO3·3H2O
108.00 € - 431.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 12208-13-8 |
---|---|
Summenformel | KSbO3·3H2O |
MDL-Nummer | MFCD00150439 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11318328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039524.18 |
50 g |
108.00 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11328328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039524.30 |
250 g |
431.00 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Potassium antimonyl trihydrate is used as a detecting agent for sodium. It is used as a mordant/ fixing agent in leather and textile dying industries. It is also used as a analytical reagent and flux additive for electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12208-13-8 | |
KSbO3·3H2O | |
MFCD00150439 |
Spezifikation
Potassium Antimonate Trihydrate | |
Weiß | |
>94% | |
MFCD00150439 | |
Potassium Pyroantimonate, Potassium Hexahydroxyantimonate | |
262.90 (208.85 Anhydrous) |
12208-13-8 | |
Pulver | |
KSbO3·3H2O | |
1549 | |
Soluble in water and glycerine. Insoluble in ethanol. | |
White powder |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 235-387-7
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Kaliumhexahydroxoantimonat (V)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P330-Mund ausspülen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.