Learn More
Kaliumbromid, 99.92 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
76.08 € - 187.94 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-02-3
Summenformel BrK
Molekulargewicht (g/mol) 119.00
MDL-Nummer MFCD00011358
InChI-Schlüssel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
IUPAC-Name Kaliumbromid
SMILES [K+].[Br-]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11311578
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010982.14
25 g
76.08 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11321578
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010982.22
100 g
187.94 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Potassium bromide is used in manufacturing of photographic papers, engraving and lithography, in spectroscopy and as an analytical lab reagent. Potassium bromide is employed in antiepileptic medication for dogs. It is utilized in the bromination of alkenes using cerium(IV) ammonium nitrate. It plays an essential role with diacetoxy iodobenzene for bromination of alkenes and alkynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7758-02-3
119.00
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
253877
Kaliumbromid
BrK
MFCD00011358
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
CHEBI:32030
[K+].[Br-]
Spezifikation
1435°C
730°C
Farblos
99.92% (metals basis)
MFCD00011358
Freely soluble in water. Soluble in alcohol and glycerol. Slightly soluble in diethyl ether.
[K+].[Br-]
119.00
CHEBI:32030
Geruchsneutral
Hygroskopisch
2.75
Potassium bromide
7758-02-3
Kristallin
BrK
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Kaliumbromid
253877
119.01
1.559
White Powder/crystalline/beads
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280i-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P501c
Gehäuse H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 231-830-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TS7650000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern