Learn More
Kaliumbromid, ACS, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Für die Herstellung von Fotopapieren, bei der Prozessgravur und Lithographie, Spektroskopie
27.74 € - 496.47 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-02-3
Summenformel BrK
Molekulargewicht (g/mol) 119.00
MDL-Nummer MFCD00011358
InChI-Schlüssel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11357467
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012612.18
50 g
27.74 €
50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11327467
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012612.30
250 g
50.95 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11337467
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012612.A1
1 kg
121.61 €
1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11347467
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012612.A7
5 kg
496.47 €
5 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Used in manufacturing of photographic papers, engraving and lithography, in spectroscopy, and as an analytical lab reagent. Potassium bromide is applied as a veterinary drug, as an antiepileptic medication for dogs. It is utilized for the bromination of alkenes using cerium(IV) ammonium nitrate. It plays an essential role with diacetoxy iodobenzene for the efficient bromination of alkenes and alkynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7758-02-3
119.00
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
253877
[K+].[Br-]
BrK
MFCD00011358
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
CHEBI:32030
Spezifikation
1435°C
730°C
7758-02-3
Kristallin
BrK
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Kaliumbromid
253877
119.01
Geruchsneutral
Hygroskopisch
2.75 g/cm3 at 20°C
Potassium bromide
For analysis ACS
Weiß
99% min.
MFCD00011358
Freely soluble in water. Soluble in alcohol,glycerol.
[K+].[Br-]
119.00
CHEBI:32030
ACS
1.559
White powder/crystalline/beads
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280i-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P501c
Gehäuse H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 231-830-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TS7650000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
Produktidentifikator
  • Potassium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium bromide