Learn More
Kaliumcarbonat, Reagenzienqualität, Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
12 kg
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium carbonate |
Menge | 12 kg |
Strukturformel | K2CO3 |
UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 4267587 |
IUPAC-Name | dipotassium carbonate |
Formelmasse | 138.21g/mol |
Reinheit (%) | ≥98% |
Güte | Reagenz |