Learn More
Kaliumcarbonat, ReagentPlus™, Honeywell
Artikelnummer. 15693160 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 584-08-7
Summenformel CK2O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.21
MDL-Nummer MFCD00011382
InChI-Schlüssel BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kaliumcarbonat, Kaliumkarbonat, Kali, Kaliumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dikaliumsalz, Perlenasche, Weinsäuresalz, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumcarbonat
Menge 5 kg
Strukturformel K2CO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 4267587
IUPAC-Name Dikalium, Karbonat
Formelmasse 138.21 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus™